Learn More
Hidrato de BOC-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10329060 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10329060
Marca: Thermo Scientific Acros 275660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3262-72-4
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00037243
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Serine hydrate
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Rotación específica − 8.10
Agua 7.5 to 8.0% (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 186°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Polvo