Learn More
Velp Scientifica™ Sensor de BOD
El sensor de BOD Velp Scientifica™ es una solución innovadora, sin mercurio y extremadamente fiable para el análisis de BOD (demanda de oxígeno bioquímico).
Marca: Velp Scientifica™ F102B0133
207.55 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Control preciso
- Medición en escalas de 90, 250, 600 y 999 ppm de DBO
- Los valores más altos se pueden medir diluyendo la muestra
- Los modelos con estaciones de agitación ofrecen una calidad de agitación VELP
Extremadamente práctico
- Encaja directamente en el frasco que contiene la muestra
- Almacena automáticamente 5 valores de DBO a intervalos de 24 horas
- Permite que el análisis continúe durante los fines de semana
- Resultados legibles directamente en cualquier momento, incluso después de cinco días
- Lectura directa en mg/l (ppm)
- Estaciones de agitación compactas
Especificaciones
Litio de 2 x 3 V | |
Análisis de DBO |
VELPBOD Biochemical Oxygen Demand.pdf
Tamaño : 539.2 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
4Hours
0Minutes
30Seconds
48
Título del producto
Velp Scientifica™ Sensor de BOD > Tipo de batería: Baterías de litio de 2 x 3 V
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido