Learn More
Boekel Scientific™ Lighted Tissue Floatation Bath
Lighted Tissue Floatation Bath eliminates wrinkles and distortion during preparation of paraffin embedded tissue sections.
2520.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Microprocesador digital |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL61010-1, CSA C22.2 y CE |
Intervalo de temperatura | 5°C to 65°C |
Pantalla | LED |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminates wrinkles and distortion during preparation of paraffin embedded tissue sections |
Includes: Removable Pyrex dish
Código de producto | Marca | Tipo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12643565
![]() |
Boekel Scientific™
145951-2 |
Baño de flotación de tejidos iluminado estándar; 230 V CA | 230 V |
2520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Precision temperature controlled
- Digital microprocessor control with safety over temperature protection
- L.E.D. illuminated black background with transparent Pyrex™ dish for specimen visualization
- Non-volatile memory retains last temperature set point after power off/on
- Includes slide dryer and tissue orienter blocks
Certifications
UL61010-1, CSA C22.2, and CE Approved
Garantía
2 año
Especificaciones
Microprocesador digital | |
5°C to 65°C | |
Eliminates wrinkles and distortion during preparation of paraffin embedded tissue sections | |
14,25 in | |
14.25 in. | |
4.5 in. | |
14.25 in. | |
10.5 lb. | |
272 w |
UL61010-1, CSA C22.2 y CE | |
LED | |
± 1° | |
36,2 cm | |
36.2 cm | |
11.4 cm | |
36.2 cm | |
4.7 kg | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Boekel Scientific™ Lighted Tissue Floatation Bath