Learn More
Grant Instruments™ Gradilla de tubos de ensayo para baños de agua sin agitación
Mantiene los tubos de ensayo en posición vertical y seguros en el baño.
Marca:  Grant Instruments™ J2-LE
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11476397
  • 146.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mantiene los tubos de ensayo en posición vertical y seguros en el baño.
  • Compatible con una amplia gama de baños de agua sin agitación Grant
  • Almacena hasta 105 tubos de ensayo en función del tamaño
  • Las bandejas ranuradas dobles mantienen fijos los tubos y evitan los vuelcos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
65 tubos de 1,5 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ Gradilla de tubos de ensayo para baños de agua sin agitación > Capacidad: 65 tubos