Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piedras de ebullición, para trabajo preparatorio
Código de producto. 10413375 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
10413375 250 g 250 g
10340534 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 10413375
Marca: Thermo Scientific Chemicals 386212500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para trabajo preparatorio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Piedra de ebullición
Cantidad 250 g