Learn More
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
615.00€
Especificaciones
Antígeno | BOK |
---|---|
Dilución | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18743113
|
Novus Biologicals
NBP2-41045MFV610 |
0.1 mL |
615.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
BOK | |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 610 SE | |
Rabbit | |
Apoptosis | |
Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631 | |
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human BOK. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BOK. Amino Acid Squence: DAFDRSPTDKELVAQA | |
Primary |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
666 | |
IgG | |
Peptide affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™