Learn More
Bohlender™ Tapas BOLA™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados BOLA™ A136-03
Vaso de precipitados BOLA™ A136-04
Vaso de precipitados BOLA™ A136-05
Diámetro exterior (métrico):
27 mm
35 mm
40 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,1 in
1,4 in
1,6 in
Description
- Tapa con borde de centrado
- Adecuado para vasos de precipitados BOLA™™
Specifications
Specifications
Diámetro exterior (imperial) | 1,6 in |
Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados BOLA™ A136-05 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bohlender™ Tapas BOLA™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction