Learn More
Bohlender™ BOLA PTFE/PEEK Propeller Blades
Hojas de hélice Bola de PTFE/PEEK con efecto de agitación de abajo hacia arriba.
116.60€ - 132.50€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 75 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
Tipo | Palas de hélice |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10562543
|
Bohlender™
C440-10 |
10 mm |
132.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10642543
|
Bohlender™
C440-08 |
8 mm |
116.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Efecto de agitación:De abajo hacia arriba
- Resistencia a productos químicos:+++ universal
Especificaciones
75 mm | |
1 unidad | |
Palas de hélice |
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
De -200 °C a +250 °C | |
PTFE, PEEK |