Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Apariencia de translúcidos a blancos lechosos.Ofrecen alta resistencia química y soportan temperaturas de -200 a 260 °C. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca: Bohlender™
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistencia química casi universal
- Libres de agentes extraíbles
- Fisiológicamente seguros
- Superficie no adhesiva
- Muy buenas características de deslizamiento
- Muy buenas características dieléctricas
- Pirorretardante según UL94V0
- Valor de oxígeno superior a 95
- Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
- Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
2 mm | |
-200 °C | |
Autoclave y óxido de etileno | |
98 mm | |
de 260 °C |
Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 mm | |
14 mm | |
Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos | |
14mm de D.E., 10mm de D.I. | |
Blanco translúcido | |
56 bar |