Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Apariencia de translúcidos a blancos lechosos.Ofrecen alta resistencia química y soportan temperaturas de -200 a 260 °C. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca:  Bohlender™ S1810-23
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675660
  • 293.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características de deslizamiento
  • Muy buenas características dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
  • Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
FDA, Clase VI de la USP
1,5 mm
3 mm
Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos
1/pack
Autoclave y óxido de etileno
12 mm
de 260 °C
Esterilizable en autoclave
PTFE
0,75 mm
-200 °C
DE de 3 mm, DI de 1,5 mm
Translúcido a blanco lechoso
140 bar
Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)