Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Apariencia de translúcidos a blancos lechosos.Ofrecen alta resistencia química y soportan temperaturas de -200 a 260 °C. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca:  Bohlender™ S1810-58
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15203189
  • 95.00€ / 3 metros
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características de deslizamiento
  • Muy buenas características dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
  • Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
FDA
8 mm
8 mm
Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos
8mm de D.E., 8mm de D.I.
Blanco translúcido
26 bar
Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizable en autoclave
PTFE
0,75 mm
-200 °C
Autoclave y óxido de etileno
120 mm
de 260 °C