Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca con abertura BOLA™, PBTP
Click to view available options
Tapones de rosca con abertura, PBTP; material:PBTP; tamaño de rosca (métrico):GL 25; diámetro (sistema métrico):15 mm; diámetro (inglés):0,6 in
Descripción
- Tapón de rosca con práctico estriado
- Adecuado para roscas GL
- Con abertura
- Fabricado con PBTP
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 15 mm |
Diámetro (imperial) | 0,6 in |
Material | PBT |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |