Learn More
Bohlender™ Llaves de paso de rosca BOLA™ de 2 vías
Click to view available options
:
Llaves de paso con rosca de 2 vías; diámetro exterior (sistema métrico):6 mm; material:PTFE; tamaño:GL 18, rosca NPT 1/2:Tipo:Llave de paso de 2 vías
Descripción
- Para la conexión de roscas a las tapas de reactor BOLA™ con el fin de interrumpir el flujo de los tubos conectados
- Disponible como llave de paso de 2 vías con orificio recto y una conexión con rosca GL o como llave de paso de 3 vías con orificio en forma de L y dos conexiones con rosca GL
- Tapón cilíndrico de la llave de paso con agarre de PP para que quede bien apretado
- Válvula de retención con marca de la dirección del flujo
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso de 2 vías |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,24 in |
| Tamaño | GL 18, rosca NPT 1/2 |