Learn More
Bohlender™ Kit de construcción estándar BOLA
Para hacer bridas en los extremos de los tubos de plástico (por ejemplo,PTFE, PFA o FEP).
Brand: Bohlender™ F700-04
Additional Details : Peso : 0.50000kg
Description
Compuesto por:
- Una herramienta para embridar termoeléctrica BOLA con punta para bridas intercambiable para tubos con D. I. de1,6 mm y soporte de tubos para tubos con D. E. de1,6 mm y 3,2 mm
- Un juego de adaptadores de extremo de tubo BOLA
- Cinco tapones BOLA
- 10 acoplamientos en miniatura BOLA (rectos)
- Dos acoplamientos en miniatura (T)
- Un acoplamiento en miniatura BOLA (cruz)
- 10 metros de tubo de PTFE (D. I.1,6 mm, D. E.3,2 mm)
Specifications
230 V/50 Hz | |
No esterilizable en autoclave | |
Para hacer bridas en los extremos de los tubos de plástico |
Kit de construcción estándar BOLA | |
Tubos de plástico |