Learn More
Bohlender™ Sondas de inmersión total BOLA™ (PT 100), PTFE
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
4 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sonda de inmersión total (clase A, PRT 100)
- Incluye cable con revestimiento de PFA en blanco, longitud:4 m, (4 hilos) y diámetro del anillo con reborde de 0,5 mm
- T 50:4 - 6 s
- T 90:6 - 8 s
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 4 mm |
| Incluye | Conector: Litze (cable), tecnología de 4 hilos, sistema de 4 hilos |
| Longitud del cable (métrico) | 4 m |
| Longitud de la sonda (métrico) | 50 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de sonda | Inmersión total |
| Tipo de producto | Sonda de inmersión total |