Learn More
Thermo Scientific™ Boldenona
125.63€ - 316.58€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boldenona |
---|---|
CAS | 846-48-0 |
Punto de fusión | 168°C a 170°C |
Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286,41 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17221172
|
Thermo Scientific™
465751000 |
100 mg |
125.63€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17231172
|
Thermo Scientific™
465755000 |
500 mg |
316.58€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Boldenona | |
168°C a 170°C | |
286,41 | |
De color blanco a amarillo claro a beige claro |
846-48-0 | |
C19 H26 O2 | |
Polvo o cristales |
Seguridad y manipulación
GHS08: Peligro para la salud
missing translation for 'einecsNumber' : 212-686-0
Recommended Storage : Condiciones normales
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Boldenona