missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLL Monoclonal Antibody (2G4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA522546
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide Sequence: FETQEDAQKI LQEAEKLNYK DKKLNIGPAI RKQQVGIPRS SIMPAAGTMY LTTSTGYPYT YHNGVAYFHT PEVTSVPPPW PSRSVCSSPV MVAQPIY
BOLL Monoclonal antibody specifically detects BOLL in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot.Especificaciones
BOLL | |
Monoclonal | |
0.2-1.0 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Q8N9W6 | |
BOLL | |
BOLL (NP_149019, 80 a.a. ∽ 176 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a κ |
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
2G4 | |
Unconjugated | |
BOLL | |
4930554P13Rik; 4930597B14Rik; bol, boule-like; bol, boule-like (Drosophila); Boll; BOULE; boule homolog, RNA binding protein; boule-like RNA binding protein; boule-like RNA-binding protein; protein boule-like; RGD1559527 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
66037 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido