missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA541922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: GGIDFKTNES DLRKFFSQYG SVKEVKIVND RAGVSKGYGF VTFETQEDAQ Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Goat: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%
BOLL Polyclonal antibody specifically detects BOLL in Human samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
BOLL | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
BOLL | |
4930554P13Rik; 4930597B14Rik; bol, boule-like; bol, boule-like (Drosophila); Boll; BOULE; boule homolog, RNA binding protein; boule-like RNA binding protein; boule-like RNA-binding protein; protein boule-like; RGD1559527 | |
Rabbit | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
66037 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q8N9W6 | |
BOLL | |
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human BOLL | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido