Learn More
Emma Safety Footwear Calzado de negocios Bologna duro y de estilo irlandés
Con soporte para el tobillo en la caña.
165.00€ - 168.00€
Specifications
Tipo de vástago | Soporte para tobillos |
---|---|
Características exclusivas | Antibacteriano con suela de capa superior de cuero |
Material de la suela | Caucho de nitrilo impenetrable |
Modelo | Brogue |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
10565384
|
Emma Safety Footwear
MM10709048 |
48 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10526944
|
Emma Safety Footwear
MM10709043 |
43 |
168.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10133944
|
Emma Safety Footwear
MM10709041 |
41 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10174204
|
Emma Safety Footwear
MM10709046 |
46 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10769425
|
Emma Safety Footwear
MM10709044 |
44 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10226084
|
Emma Safety Footwear
MM10709040 |
40 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759425
|
Emma Safety Footwear
MM10709042 |
42 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10547114
|
Emma Safety Footwear
MM10709045 |
45 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10021944
|
Emma Safety Footwear
MM10709047 |
47 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10779255
|
Emma Safety Footwear
MM10709039 |
39 |
165.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Parte superior de cuero negro pulido de grano completo
- Suela impenetrable de caucho de nitrilo
- Suela con incrustaciones de plata y cómodo cuero higienizados Hydro-Tec™
- Plantilla tejida completamente impermeable
- Plantilla antibacteriana de la suela con una capa superior de cuero
Specifications
Soporte para tobillos | |
Caucho de nitrilo impenetrable | |
EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
Antibacteriano con suela de capa superior de cuero | |
Brogue | |
Calzado de negocios |