Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
200.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock |
---|---|
Porcentaje del gel | 10 % |
Tamaño de gel | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Tipo de gel | Bis-Tris Plus |
Requires: Cubeta de minigel (n.º Nro. A25977)
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15324594
|
Invitrogen™
NW00100BOX |
10 pocillo |
200.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15334594
|
Invitrogen™
NW00102BOX |
12 pocillo |
200.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15344594
|
Invitrogen™
NW00105BOX |
15 pocillo |
200.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15354594
|
Invitrogen™
NW00107BOX |
17 pocillo |
200.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt Bis-Tris Plus también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas.
Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se pueden ejecutar mediante el tampón de desplazamiento Bolt MES o MOPS SDS para obtener diferentes intervalos de separación. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se componen de un gel de poliacrilamida con tampón de pH neutro (pH 6,4) y tienen un pH operativo de aproximadamente 7,0. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro formatos de pocillos distintos: 10, 12, 15 y 17 pocillos
• Condiciones de procesamiento optimizadas: separe las proteínas mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos
• Integridad de las proteínas mejorada: proceso de preparación de muestras en pH neutro que conserva sus proteínas
• Separación de proteínas mejorada: ofrecen bandas más nítidas, alta resolución, una vida útil más larga y una mayor precisión en los resultados que los geles con base de Tris-glicina
• Pocillos en forma de cuña: para facilitar la carga de muestras y permitir un volumen de muestras hasta dos veces superior que otros geles de 1,0 mm de grosor
Especificaciones
Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
De 3,5 a 260 kDa | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar de 4–25 °C. No la congele. | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Desnaturalización | |
Desnaturalización | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Temperatura ambiente | |
8 cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 16 meses