Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Código de producto. p-7237814
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
10-well
12 pocillo
12-well
15 pocillo
15-well
17 pocillo
Cantidad:
10 geles/caja
30 Gels (3 Boxes)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. Pocillos Cantidad unitSize
15314604 10 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
31781060 10-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15324604 12 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
31781035 12-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15334604 15 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
31781248 15-well 30 Gels (3 Boxes) paquete de 3
15344604 17 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
7 options
Código de producto. 15314604
Marca: Invitrogen™ NW04120BOX
Requires
Cubeta de minigel (n.º Nro. A25977)
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes.
Los geles Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante del gel y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas con una capacidad de carga mejorada. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
Utilice los geles Bolt Bis-Tris Plus para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo. Cada caja contiene 10 geles. Se necesita una cubeta de minigel (A25977) para el uso de todos los geles Bolt.
Entre las características se incluyen:
Condiciones de procesamiento optimizadas: separe las proteínas mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos
Larga vida útil: almacene geles durante al menos 16 meses a entre 4–25°C
Integridad de las proteínas mejorada: proceso de preparación de muestras en pH neutro que conserva sus proteínas
Pocillos en forma de cuña: para facilitar la carga de muestras y permitir un volumen de muestras hasta dos veces superior
Elija los geles Bolt Bis-Tris Plus adecuados para la separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas mediante la selección de la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se pueden procesar mediante el tampón de desplazamiento Bolt MES SDS (B000202) o Bolt MOPS SDS (B000102) para obtener diferentes intervalos de separación. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se componen de un gel de poliacrilamida con tampón de pH neutro (pH 6,4) y tienen un pH operativo de aproximadamente 7,0. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro formatos de pocillos distintos: 10, 12, 15 y 17 pocillos.
Cómodo de utilizar
Los geles Bolt Bis-Tris Plus pueden procesarse mediante tensión constante en aproximadamente 20 minutos con el tampón de desplazamiento Bolt MES. Los geles Bolt Bis-Tris Plus ofrecen bandas más nítidas, una alta resolución, una vida útil más larga y una mayor precisión en los resultados que los geles basados en Tris-glicina. Además, los geles Bolt Bis-Tris Plus cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de espesor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras. Los geles Bolt Bis-Tris Plus tienen una vida útil de al menos 16 meses a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris Plus
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras hasta 60 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 10 pocillo
Para utilizar con (aplicación) Separaciones de proteínas diarias, técnicas donde la integridad de las proteínas es crucial, transferencia y análisis de Western Blot
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4–25°C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Bolt, WedgeWell
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock