Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Welcome Pack, 8%
El paquete de bienvenida Bolt proporciona todos los geles y tampones Bolt necesarios para empezar a usar el depósito de minigel.
Marke: Invitrogen™ NW0008B
559.36 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 0.01000kg
Beschreibung
Los paquetes de bienvenida Bolt proporcionan todos los geles y tampones Bolt necesarios para comenzar a utilizar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con geles Novex, geles NuPAGE y geles Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos.
El paquete de bienvenida contiene:• Depósito de minigel (A25977)
• Geles Bolt Bis-Tris Plus (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES (20X) (B0002)
• Tampón de muestra Bolt LDS (4X) (B0007)
• Agente reductor de muestras Bolt (10X) (B0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26619)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con geles Novex, geles NuPAGE y geles Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de ejecución del gel pueden variar en función de las condiciones del tampón y de las fuentes de alimentación que se utilicen.
Acerca de los geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones desnaturalizantes. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt también se usan para obtener resultados óptimos en técnicas cotidianas de separación de proteínas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8, 10, 12 y 4-12 % de gradiente y formatos de pocillos múltiples. Los geles Bolt Bis-Tris cuentan con pocillos en forma de cuña, que pueden cargar fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra, lo que permite la detección de proteínas en muestras muy diluidas o la visualización de proteínas de baja abundancia.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia Bolt (BT0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Serviceleistungen
Hasta 12 meses
Spezifikation
Depósito de minigel | |
Mini | |
Bis-Tris | |
12 pocillo | |
1 paquete de bienvenida |
8% | |
1,0 mm | |
De 3,5 a 180 kDa | |
Bolt™ WedgeWell™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo |