Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Empty Mini Gel Cassette Combs, 12-well
Utilizados con los casetes de minigel vacíos Bolt™ (n.º de cat. NW2010) para uso en electroforesis en gel. Los peines para casetes de minigel Bolt™ le da la opción de preparar su propio tipo de gel especial a la vez que le sigue permitiendo gozar de las ventajas de la cubeta de minigel.
Marca: Invitrogen™ NW3012
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Descripción
Los peines de casete de gel vacíos Bolt son para usar con casetes de gel vacío Bolt, los cuales le brindan la oportunidad de preparar su propio tipo de gel especial a la vez que le sigue permitiendo gozar de las ventajas de la cubeta de minigel y minicélulas XCell SureLock. Los casetes están sellados por tres lados (por lo que no hay fugas de gel) y cuentan con el exclusivo pocillo diseñado en forma de cuña. Los casetes y peines están disponibles en el grosor estándar de 1 mm. Los peines están disponibles para 10 o 12 pocillos.Especificaciones
Cubeta de minigel y minicelda XCell SureLock | |
Bolt™ | |
20 combs |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Peine de casete de minigel vacío | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.