Learn More
Berkshire International™ Papel Bond BCR™ Código de producto.: 12847143
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Berkshire International™ Papel Bond BCR™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8011165 Tienda Berkshire Productos
Blanco, A4, Papel Bond BCR 680, paquete de 250
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
A5
Tipo de producto:
Papel Bond BCR 1040
Papel Bond BCR 680
Papel Bond BCR 850
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 12847143
Marca: Berkshire International™ B68A4WH25010
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Nuestro papel Bond BCR™ está fabricado con la celulosa de calidad más pura de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierta para minimizar la liberación de partículas y fibras.
  • Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Material Celulosa
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Escritura, copia e impresión en entornos controlados
Para utilizar con (equipo) Fotocopiadoras e impresoras láser
Formato de página hojas
Tipo de producto Papel Bond BCR 680
Tamaño A4
Peso (métrico) 680 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote0000852915 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha09/04/2025 Código de productoB68A4WH25010
Número de lote0000850967 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha19/11/2024 Código de productoB68A4WH25010
Número de lote0000846629 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha29/03/2024 Código de productoB68A4WH25010
Número de lote0000852915 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2025 Código de productoB68A4WH25010
Número de lote0000846629 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/03/2024 Código de productoB68A4WH25010
Título del producto
Berkshire International™ Papel Bond BCR™ >