Learn More
Thermo Scientific™ Solución TCEP Bond-Breaker™, pH neutro
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ML
Descripción
La solución TCEP Bond-Breaker de pH neutro de Thermo Scientific™ es una solución estable de 0,5 M de compuesto TCEP basado en fosfina sin tioles, útil como solución madre 10x para la adición a tampones de carga de muestras SDS-PAGE para reducir enlaces de disulfuro de proteínas.
Características destacadas:
- solución TCEP de 0,5 M lista para usar, inodora, estable y neutra
- Elimina la preparación de solución madre TCEP·HCl y la neutralización antes de la carga en gel SDS-PAGE
- Formato práctico que ahorra tiempo para las reducciones con TCEP
- El pH neutro minimiza la posibilidad de escisión del enlace amida durante la reducción
- Estable a temperatura ambiente, ahorra un valioso espacio en el refrigerador
- Contribuye a un entorno de laboratorio más agradable y seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Bond-Breaker |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 5 ml |
| Tipo de producto | Reactivo reductor de disulfuro |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- TCEP Solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride