Learn More
Tocris Bioscience™ BOP
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; preferentially mobilizes HSCs
358.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
CAS | 1947348-42-6 |
Fórmula molecular | C25H28N3O7SNa |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.56 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18767826
|
Tocris Bioscience™
6047/10 |
10 mg |
358.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; rapidly and preferentially mobilizes HSCs and progenitors. Augments HSC mobilization in combination with AMD3100 (Cat. No. 3299).Fluorogenic, bright and photostable Fluorescent Conjugate BOP-JF646 (Cat. No. 6997) also available.
High affinity fluorescent derivative R-BC154 (Cat. No. 6048) also available.
Especificaciones
Blanco | |
1947348-42-6 | |
537.56 | |
Almacenar a –20°C |
Inhibidor | |
C25H28N3O7SNa | |
Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO | |
Inhibits integrin |
Para uso exclusivo en investigación