Learn More
Complejo de dimetilsulfuro de borano, solución 2 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12654947 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
Código de producto. 12654947
Marca: Thermo Scientific Acros 186961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane dimethyl sulfide complex
CAS 13292-87-0, 108-88-3
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C2H9BS
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Número MDL MFCD00013189
Temperatura de inflamación 7°C
Índice Merck 15,1336
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.CSC
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
Peso molecular (g/mol) 75.96
PubChem CID 9833925
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20 M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.856
Densidad 0.8560g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.