Learn More
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo 2 M en THF, envasado bajo Argon en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Borane-dimethyl sulfide complex |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.855 g/mL |
Temperatura de inflamación | −17°C (−1°F) |
Olor | Characteristic |
Envase | Frascos ChemSeal™ |
Fórmula lineal | (CH3)2S·BH3 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN3399 |
Beilstein | 3663489 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y17I006 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 042965.AE,042965.AP |
M17J022 | Certificado de análisis | 23/01/2023 | 042965.AE,042965.AP |
G29T046 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 042965.AE,042965.AP |
K24N01 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 042965.AE,042965.AP |
E07S027 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 042965.AE,042965.AP |
Seguridad y manipulación
- Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, trihydro[thiobis[methane]]-boron