Learn More
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11446750
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446750
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11446750
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07705.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de borano-dimetilo se usa para reacciones de hidroboración y reducción. Se utiliza en la reducción de aldehídos, cetonas, epoxidas y ácidos carboxílicos para dar los alcoholes correspondientes. También participa en la reducción de Corey-Itsuno. Actúa como intermedio en la preparación de semiconductores muy puros. También se emplea como propulsor de cohetes.
Solubilidad
Miscible con éter etílico, diclorometano, benceno, xileno, hexano, diglyme, éter de dimetilo, acetato de etilo, tolueno, cloruro de metileno y otros disolventes aproticos.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, agua, alcoholes, bromo, anhídridos ácidos, cloruros ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-87-0
Fórmula molecular C2H9BS
Peso molecular (g/mol) 75.96
Número MDL MFCD00013189
Clave InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dmsMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9833925
Nombre IUPAC boro; metilsulfanilmetano
SMILES B.CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-dimethyl sulfide complex
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.801
Punto de ebullición ∼44°C (decomposition)
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Fórmula lineal (CH3)2S·BH3
Índice de refracción 1.457
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3663489
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.97
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0419258 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL07705.AC,L07705,L07705.AE
Número de lote10242786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2022 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Número de lote10157028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Número de lote10117756 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Número de lote10126261 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Complejo de sulfuro de borano-dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >