Learn More
Complejo borano-tetrahidrofurano, 1 M de solución en THF, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 175081000
48.35 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 109-99-9 Peso : 0.08760kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
Borane-tetrahydrofuran complex | |
1M solution in tetrahydrofuran, stabilized | |
C4H11BO | |
0.96 to 1.08M | |
0.8760g/mL | |
borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf | |
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N | |
boro; oxolano | |
11062302 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
Stabilized | |
−22°C |
Incolora | |
14044-65-6,109-99-9 | |
MFCD00012429 | |
01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101 | |
15, 1336 | |
Solubility in water: reacts. | |
B.C1CCOC1 | |
85.94 | |
85.94 | |
0.876 | |
100 mL | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.