Learn More
Complejo borano-tetrahidrofurano, 1 M de solución en THF, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Borane-tetrahydrofuran complex |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1M solution in tetrahydrofuran, stabilized |
| CAS | 14044-65-6, 109-99-9 |
| Fórmula molecular | C4H11BO |
| Número MDL | MFCD00012429 |
| Concentración | 0.96 to 1.08M |
| Fieser | 01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101 |
| Densidad | 0.8760g/mL |
| Índice Merck | 15, 1336 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.