Learn More
Complejo borano-tetrahidrofurano, 1 M de solución en THF, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-71820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. 10781641
Marca: Thermo Scientific Acros 175081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14044-65-6 | C4H11BO | 85.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-tetrahydrofuran complex
Color Incolora
Nombre de nota 1M solution in tetrahydrofuran, stabilized
CAS 14044-65-6, 109-99-9
Fórmula molecular C4H11BO
Número MDL MFCD00012429
Concentración 0.96 to 1.08M
Fieser 01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101
Densidad 0.8760g/mL
Índice Merck 15, 1336
Sinónimo borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.C1CCOC1
Nombre IUPAC boro; oxolano
Peso molecular (g/mol) 85.94
PubChem CID 11062302
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.94
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.876
Tratamiento(s) Stabilized
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −22°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Borane-tetrahydrofurancomplex