Learn More
Complejo de borano-trietilamina, 96 %, envasado en Argon en botellas herméticas de ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
11320248 5 g 5 g
11330248 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11320248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042962.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Como agente reductor y en reacciones de hidroboración.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1722-26-5
Fórmula molecular C6H15N·BH3
Número MDL MFCD00012423
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-triethylamine complex
Punto de fusión -4°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.777 g/mL
Punto de ebullición 97°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Olor Fish-like
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal (C2H5)3N·BH3
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,diethyl ether,terahydro furan,toluene and dichloromethane. Immiscible with hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido