Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina tamponada con borato (5X)
Brand: Thermo Scientific™ J60979.AP
Additional Details : CAS : 1330-43-4 Peso : 0.00050kg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesLa solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar si las suspensiones tamponadas con borato de Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus o Tsukamurella inchonensis, eliminadas con calor, pueden usarse para tratar la alergia a las pulgas caninas. La solución salina tamponada con borato también se ha utilizado para investigar los efectos del ARNip mediante lentivirus dirigido al gen supresor de metástasis humana 1 (MTSS1, gen MIM-B) en los potenciales invasivos y metastásicos de las células del carcinoma hepatocelular (CHC) MHCC97H. La solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar los efectos de la osmolalidad de la solución de envasado y del agente tamponador en los parámetros de las lentes de contacto blandas. Las soluciones tampón de borato se utilizan en procedimientos de modificación de proteínas que requieren un tampón sin aminas con pH alcalino.
Solubilidad
Soluble en agua en 0,1 M a 20 °C.
Nota
125 mM de borato de sodio, 750 mM de cloruro de sodio, pH 7,0
Specifications
Solución salina tamponada con borato | |
Líquido | |
Temperaturas ambientes | |
MFCD00081185 | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
500mL | |
5X | |
B4Na2O7 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |