Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo de Bordetella
Descripción
Aísle y cultive Bordetella pertussis a partir de muestras clínicas con el medio selectivo para Bordetella Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio utiliza el agar de carbón Thermo Scientific™ Oxoid™ como base con la adición de cefalexina y M&B 938. La cefalexina aumenta de forma significativa los índices de aislamiento y de recuperación de la Bordetella pertussis, mejorando la inhibición de coliformes y muchos otros microorganismos, mientras que el M&B 983 (4,4’ diamino-difenilamina dihidrocloruro) aumenta la selectividad del medio mediante la inhibición de la flora resistente a los antibióticos.
Use el medio selectivo para Bordetella para aislar y cultivar la Bordetella pertussis.
- Selecciona la Bordetella pertussis en muestras clínicas mientras inhibe los coliformes
- Ayuda significativamente a la recuperación de la Bordetella pertussis
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro azabache |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Medio selectivo de Bordetella |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 18 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con papel de aluminio |
| Cantidad | 10/paq. |