Learn More
Ácido bórico, solución al 2 % + indicador, Chem-Lab
Código de producto. 11909182
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. 11909182
Marca: Chem-Lab CL02.0209.5000
Adecuado para la determinación de nitrógeno Kjeldahl y la determinación de AFNOR en agua. El ácido bórico, solución al 2 % + indicador, Chem-Lab consiste en 20 g de H3BO3 + indicador por 1 l de agua. Tiene un valor de pH de 3,90–4,30.
El ácido bórico, solución al 2 % + indicador se utiliza en el análisis y la determinación cuantitativa de nitrógeno orgánico.
Especificaciones
pH 3,90–4,30
Color De morado a rojo
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Concentración 20 g de H3BO3+ indicador por 1 l de H2O
Densidad 1.00g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 5L.
Fórmula molecular BH3O3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011337
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Información de solubilidad Agua
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nombre IUPAC ácido bórico
Peso molecular (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid 2% solution + indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid, Methanol