Learn More
Ácido bórico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484253
Click to view available options
Cantidad:
10.000g
2500g
500g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11484253
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10896.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bórico es un material precursor para otros compuestos de boro. Una solución de agua diluida de ácido bórico se suele emplear como antiséptico suave y lavado ocular. El ácido bórico se emplea en la fabricación de cuero, galvanoplastia y cosméticos. Participa en la producción de monofilamento de fibra de vidrio que tiene aplicaciones en barcos, tuberías industriales, pantallas planas LCD y placas de circuitos informáticos. Es en combinación con el tetramorato de sodio decahidratado (borax) y lo utilizan los herreros como flujo de soldadura. La mezcla de ácido bórico y aceite de silicona es útil en la producción de masilla.
Solubilidad
Soluble en agua y alcoholes. Ligeramente soluble en acetona y piridina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con anhídridos de potasio y ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH Desde 3,8 hasta 4,8
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Densidad 1,435
Olor Inodoro
Temperatura de inflamación Ninguno
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3BO3
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,1336
Información de solubilidad Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid