Learn More
Boric Acid (Crystalline/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Descripción
Este reactivo de alta pureza para electroforesis se utiliza en la preparación de tampones de electroforesis Tris/Borato/EDTA.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
pH | Desde 3,8 hasta 4,8 |
Color | Blanco |
Punto de fusión | de 169 °C |
Metales pesados (como Pb) | 0,001 % máx. |
Identificación | Superar pruebas |
Materia no volátil | 0,05% máx. |
Envase | Frasco de vidrio |
Presión de vapor | 2,7 mbar a 20 °C |
Notas de grado de pureza | DNase-Free |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.