Learn More
Ácido bórico, polvo +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boric acid |
Color | Blanco |
Punto de fusión | de 169,0 °C |
Olor | Inodoro |
Envase | Frasco de plástico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Cantidad | 2,5 kg |
Fórmula lineal | H3BO3 |
Forma física | Cristales gruesos |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Boric acid