Learn More
Barra de nitruro de boro An x P x Al: 300 x 6,4 x 6,4 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boron nitride |
CAS | 10043-11-5 |
Forma física | Barra (presión en caliente) 304,80 mm x 6,35 mm x 6,35 mm (12 x 0,25 x 0,25 in.) pz ∽21 g |
Cantidad | 1 Pc. |
Fórmula molecular | BN |
Número MDL | MFCD00011317 |
Sinónimo | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
Clave InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B=N |
Nombre IUPAC | boranimina |