Learn More
Boron Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Código de producto. 10619852
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Número MDL 134034
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Título del producto
Boron Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™ >