Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
11333716 25 mL 25 ml
11343716 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11333716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14880.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tribromuro de boro se utiliza como reactante para derivados luminiscentes de poliestireno con mitades de carbazolilborano protegidas estéricamente, grafeno dopado con boro de alta calidad a través de una reacción de acoplamiento reductivo de tipo Wurtz y estructuras híbridas de ADN-molécula orgánicas micrométricas.También se utiliza en las reacciones de bromación y ciclización para preparar ciclopenta[1,3]ciclopropa[1,2-b]pirrolizin-8-aona.Actúa como fuente de boro líquido en procesos de deposición de tipo p.
Solubilidad
Miscible con etanol y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad.Reacciona violentamente con el agua.Incompatible con alcoholes, metales alcalinos, aluminio, óxidos de sodio y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-33-4
Fórmula molecular BBr3
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00011312
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
Nombre IUPAC tribromoborano
SMILES BrB(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Cantidad 25 mL
Número UN UN3390
Índice Merck 14,1347
Información de solubilidad Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en diclorometano
Índice de refracción 1.434
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.467
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, boron tribromide