Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
140.49€ - 761.79€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boron tribromide |
---|---|
CAS | 10294-33-4, 75-09-2 |
Fórmula molecular | BBr3 |
Fórmula lineal | BBr3 |
Número MDL | MFCD00011312 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10525334
|
Thermo Scientific Acros
427101000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
140.49€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10336774
|
Thermo Scientific Acros
427108000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
761.79€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisEspecificaciones
Boron tribromide | |
BBr3 | |
MFCD00011312 | |
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide | |
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N | |
tribromoborano | |
25134 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
1.4670g/mL |
10294-33-4, 75-09-2 | |
BBr3 | |
15,1349 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4 | |
BrB(Br)Br | |
250.52 | |
250.52 | |
1.467 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Mortal en caso de inhalación.
Mortal en caso de ingestión.
Susceptible de provocar cáncer.
Reacciona violentamente con el agua.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 233-657-9
- Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.