Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en cloruro de metileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10398190 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10552221 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10733894 800 mL Frasco de vidrio 800 ML
3 options
Código de producto. 10398190
Marca: Thermo Scientific Acros 198900100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Nombre de nota 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Color Amarillo a marrón
Forma física Solución
Cantidad 10 mL
Fórmula molecular BBr3
Fórmula lineal BBr3
Número MDL MFCD00011312
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Índice Merck 15, 1349
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
Nombre IUPAC tribromoborano
Peso molecular (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 to 1.1M
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.467
Densidad 1.4670g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.