Learn More
Tribromuro de boro, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 91.2°C |
Nombre del producto químico o material | Boron tribromide |
Punto de fusión | -46.0°C |
Color | Ámbar |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.85% min. (By difference) |
Fórmula lineal | BBr3 |
Fieser | 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 |
Índice Merck | 15, 1349 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boron tribromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.