Learn More
Tricloruro de boro, solución de 1 M en diclorometano, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408195
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 15408195
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32751.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Boron trichloride is used in semiconductor production and in the preparation of other boron compounds. It serves as a reagent in the preparation of various protease inhibitors. It is also used as a catalyst and soldering flux. It is involved in the improvement of aluminum castings by treating with boron trichloride vapors. It is utilized to produce electrical resistors. It is also used as a metal refining agent, especially for aluminum, magnesium, zinc and copper alloys. Further, it is used in the preparation of nanomaterials such as nanofibers and nanotubes. In addition to this, it is used in the field of high energy fuels and rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de boro se utiliza en la producción de semiconductores y en la preparación de otros compuestos de boro. Sirve como reactivo en la preparación de varios inhibidores de la proteasa. También se utiliza como catalizador y flujo de soldadura. Participa en la mejora de las fundiciones de aluminio mediante el tratamiento con vapores de boro tricloruro. Se utiliza para producir resistencias eléctricas. También se utiliza como agente de refinado de metales, especialmente para aleaciones de aluminio, magnesio, cinc y cobre. Además, se utiliza en la preparación de nanomateriales como nanofibras y nanotubos. También se utiliza en el campo de los combustibles de alta energía y los propelentes de cohetes.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, etanol, tetracloruro de carbono, éter dietílico, formamida de dimetilo, disolventes aromáticos, hidrocarburos halogenados y saturados.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, agentes oxidantes, bases y metales. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-34-5
Fórmula molecular BCl3
Peso molecular (g/mol) 117.16
Número MDL MFCD00011313
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
Nombre IUPAC tricloroborano
SMILES ClB(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Nombre de nota stabilized
Cantidad 100 mL
Número UN UN2927
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln.
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 1.326
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trichloride, 1M soln. in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloromethane, Boron trichloride