Learn More
Solución de tricloruro de boro, 1 m en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 198921000
Detalles adicionales : CAS : 10294-34-5 Peso : 0.07380kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : I
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisSpecifications
Boron trichloride | |
1M Solution in Hexane | |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44 | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
tricloroborano | |
25135 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
100 mL | |
Solución |
De incoloro a amarillo | |
10294-34-5,110-54-3 | |
BCl3 | |
0.9 to 1.1M | |
0.7380g/mL | |
Solubility in water: may decompose. | |
ClB(Cl)Cl | |
117.16 | |
117.17 | |
0.738 | |
−17°C |
Safety and Handling
- Boron trichloride, 1M solution in hexane
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 2
Hazard Statement
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Boron trichloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación