Learn More
Solución de tricloruro de boro, 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 176681000
Detalles adicionales : CAS : 10294-34-5 Peso : 0.13260kg Transport : UN number : 3094 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de LewisEspecificaciones
Boron trichloride | |
1M Solution in Methylene Chloride | |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44 | |
15, 1350 | |
Solubility in water: may decompose. | |
ClB(Cl)Cl | |
117.16 | |
117.17 | |
1.326 | |
Líquido |
De incoloro a marrón | |
10294-34-5,75-09-2 | |
BCl3 | |
0.9 to 1.1M | |
1.3260g/mL | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
tricloroborano | |
25135 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
100 mL |
Seguridad y manipulación
- Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.