Learn More
Tricloruro de boro, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 12939444
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
AnalitoN.º de CASConcentración
Tricloruro de boro10294-34-51000 μ g/ml
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Forma física Polvo/Sólido
CAS 10294-34-5, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular BCl3
Número MDL MFCD00011313
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloroborano
Peso molecular (g/mol) 117.16
PubChem CID 25135
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Densidad 1.0384g/cm³
Disolvente o matriz MeCl
pH 5.0 to 7.0
Punto de fusión 256°C
Color Blanco
Cantidad 1 mL
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.