Learn More
Trifluoruro de boro, 12 % (1,5 M) en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1,15 LT
100 GR
500 GR
Código de producto. 10578122
Marca: Thermo Scientific Acros 402761000
Solicitar formato a granel o personalizado
Trifluoruro de boro, 12 % (1,5M) en metanol, ACROS Organics, cantidad:500g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:65,0 °C, N.º CAS:373-57-9, 67-56-1, de ámbar a incoloro, Punto de fusión:-98,0 °C, fórmula molecular:BF3, Peso molecular:67,81; Porcentaje de pureza:Del 10 al 15 % (p/v BF3)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 65.0°C
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Color Ámbar a incoloro
Forma física Solución
Cantidad 100 g
Fórmula molecular BF3
Fórmula lineal BF3
Número MDL MFCD00011316
Temperatura de inflamación 4°C
Índice Merck 14, 1349
Sinónimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Clave InChI WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
Nombre IUPAC trifluoroborano
Peso molecular (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.81
Porcentaje de pureza 10 to 15% (w/v BF3)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.87
Densidad 0.8700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.